Diosgenin
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Nitogenin, (2'R,4S,5'R,6aR,6bS,8aS,8bR,9S,11aS,12aS,12bS)-5',6a,8a,9-Tetramethyl-1,3,3',4,4',5,5',6,6a,6b,6',7,8,8a,8b,9,11a,12,12a,12b-icosahydrospiro[naphtho[2',1':4,5]indeno[2,1-b]furan-10,2'-pyran]-4-ol
J60976.06 J60976.14 J60976.22
J60976.06EA 56.2 EUR InStock
J60976.06 J60976.14 J60976.22
Diosgenin
Diosgenin
CAS No.: 512-04-9 Molecular Formula: C27H42O3 Formula Weight: 414.63 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 200-206° Beilstein Reference: 94582 MDL No.: MFCD00016887
Applications: Useful for synthesis of steroid products. Can be converted to pregnenolone and progesterone
Formule: C₂₇H₄₂O₃
MW: 414,63 g/mol
Point de fusion: 200…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016887
Numéro CAS: 512-04-9
EINECS: 208-134-3
Merck Index: 14,3295
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité