Trypsin inhibitor
Fournisseur: Thermo Scientific
J60982.MC J60982.03
J60982.MCEA 103 EUR InStock
J60982.MC J60982.03
Trypsin inhibitor
Protéines et Peptides
CAS No.: 9035-81-8
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to pale brown
Solubility: Dissolve in 1x PBS at 1 to 10 mg/ml for stock solution
MDL No.: MFCD00082103
Applications: Inhibits the pancreatic enzyme trypsin
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité