Dacarbazine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5- (3,3-Dimethyl-1-triazenyl) imidazole-4-carboxamide, DTIC, 5-(3,3-Dimethyltriazeno)imidazole-4-carboxamide
J61023.ME J61023.03
J61023.MEEA 144 EUR InStock
J61023.ME J61023.03
Dacarbazine
Dacarbazine
CAS No.: 4342-03-4 Molecular Formula: C6H10N6O Formula Weight: 182.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: 210-212° Solubility: Slightly soluble in water, DMSO and ethanol MDL No.: MFCD00057167
Applications: Used in treatment of malignant melanoma and sarcomas. Generates methyl adducts to purine bases in DNA
Formule: C₆H₁₀N₆O
MW: 182,19 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Numéro MDL: MFCD00057167
Numéro CAS: 4342-03-4
EINECS: 224-396-1
Merck Index: 14,2798
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité