Thioflavin T ≥75%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
J61043.06 J61043.14
J61043.06EA 31.3 EUR InStock
J61043.06 J61043.14
Thioflavin T ≥75%, tech.
Thioflavin T
Purity: 75% CAS No.: 2390-54-7 Molecular Formula: C17H19ClN2S Formula Weight: 318.86 Physical Form: Powder Appearance: Yellow Beilstein Reference: 3922452 MDL No.: MFCD00011944
Applications: A dye used to visualize beta-amyloid plaques, like those associated with Alzheimer's Disease
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011944
Numéro CAS: 2390-54-7
EINECS: 219-228-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité