IGEPAL® CA-630
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Octylphenyl-polyethylene glycol
J61055.AE J61055.AP
J61055.AEEA 101 EUR InStock
J61055.AE J61055.AP
IGEPAL® CA-630
IGEPAL® CA-630
Detergent, equivalent to Nonidet P-40. For solubilizing membrane proteins.
IGEPAL® CA-630 is used as a detergent in paper industry, hand cleaners, metal cleaners. It is suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis.
Applications: Detergent, equivalent to Nonidet P-40. For solubilizing membrane proteins
Attention: IGEPAL® is a registered trademark of Rhodia Operations. Incompatible with oxidizing agents and reducing agents.
Formule: (C₂H₄O)nC₁₄H₂₂O
Densité: 1.060
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité