Castanospermine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (1S,6S,7R,8R,8aR)-Octahydroindolizine-1,6,7,8-tetraol
J61071.MC J61071.ME
J61071.MCEA 217 EUR InStock
J61071.MC J61071.ME
Castanospermine 99%
Castanospermine
Purity: 99% CAS No.: 79831-76-8 Molecular Formula: C8H15NO4 Formula Weight: 189.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: White to off-white Melting Point: 213-217° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3588654 MDL No.: MFCD00017555
Applications: Potent alpha and beta-glucosidase inhibitor.
Formule: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,2 g/mol
Point de fusion: 213…217 °C
Numéro MDL: MFCD00017555
Numéro CAS: 79831-76-8
Merck Index: 14,1896
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité