Benzydamine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzydamine HCl, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole Hydrochloride, 3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
J61180.06 J61180.14
J61180.06EA 62.8 EUR InStock
J61180.06 J61180.14
Benzydamine hydrochloride
Benzydamine hydrochloride
CAS No.: 132-69-4 Molecular Formula: C19H23N3O.HCl Formula Weight: 345.87 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: 156-161° Solubility: Soluble in water, ethanol, chloroform, n-butanol or DMSO MDL No.: MFCD00078957
Applications: Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound. A prostaglandin synthase inhibitor
Formule: C₁₉H₂₃N₃O
MW: 345,87 g/mol
Point de fusion: 156…161 °C
Numéro MDL: MFCD00078957
Numéro CAS: 132-69-4
EINECS: 205-076-0
Merck Index: 14,1122
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité