Ribonucleic acid (de levure de boulanger)
Fournisseur: Thermo Scientific
J61215.MC J61215.03
J61215.MCEA 102 EUR InStock
J61215.MC J61215.03
Ribonucleic acid (de levure de boulanger)
Ribonucleic acid
Ribonucleic acid (RNA) from baker's yeast S. cerevisiae may be used as a substrate for studying ribonuclease activities of enzymes such as RNAase(s). It is also suitable for use as a carrier in nucleic acid purification and precipitation.
  • Off-white to pale brown powder
  • Soluble in water
  • Store at cold temperature
Suitable for use as a ribonuclease substrate.
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132195
Numéro CAS: 63231-63-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité