Vasopressin ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J61248.MB J61248.MC
J61248.MBEA 386 EUR InStock
J61248.MB J61248.MC
Vasopressin ≥98%
Vasopressin
Purity: 98+% CAS No.: 11000-17-2 Molecular Formula: C46H65N15O12S2 Formula Weight: 1084.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Lyophilized powder Appearance: White MDL No.: MFCD00076738
Applications: Has antidiuretic activity and plays a role in water balance in animals
Formule: C₄₆H₆₅N₁₅O₁₂S₂
MW: 1084,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00076738
Numéro CAS: 11000-17-2
EINECS: 234-236-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité