6-Azauridine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 6-Azuridine
J61309.03 J61309.06
J61309.03EA 127 EUR InStock
J61309.03 J61309.06
6-Azauridine
6-Azauridine
CAS No.: 54-25-1 Molecular Formula: C8H11N3O6 Formula Weight: 245.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 160-161° MDL No.: MFCD00006472
Formule: C₈H₁₁N₃O₆
MW: 245,19 g/mol
Point de fusion: 160…161 °C
Numéro MDL: MFCD00006472
Numéro CAS: 54-25-1
EINECS: 200-199-6
Merck Index: 14,904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité