Carboxy-PTIO potassium salt ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J61316.MA J61316.MF
J61316.MAEA 136 EUR InStock
J61316.MA J61316.MF
Carboxy-PTIO potassium salt ≥98%
Carboxy-PTIO potassium salt
Purity: 98+% CAS No.: 148819-94-7 Molecular Formula: C14H16KN2O4 Formula Weight: 315.38 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: Blue Solubility: Soluble in water. Also soluble in ethanol, methanol, DMSO or DMF. MDL No.: MFCD00216153
Applications: Stable, water-soluble free radical that reacts with nitric oxide (NO) to inhibit NO synthase
Formule: C₁₄H₁₆KN₂O₄
Numéro MDL: MFCD00216153
Numéro CAS: 148819-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité