Ciprofloxacin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
J61317.06 J61317.14
J61317.06EA 57.1 EUR InStock
J61317.06 J61317.14
Ciprofloxacin 98%
Ciprofloxacin
Purity: 98% CAS No.: 85721-33-1 Molecular Formula: C17H18FN3O3 Formula Weight: 331.30 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 253-257° Solubility: Soluble in 0.1N HCl at 25mg/ml. Poorly soluble in DMSO Beilstein Reference: 3568352 MDL No.: MFCD00185755
Applications: An anti-bacterial agent effective against anaerobic bacteria
Formule: C₁₇H₁₈FN₃O₃
MW: 331,35 g/mol
Point de fusion: 253…257 °C
Numéro MDL: MFCD00185755
Numéro CAS: 85721-33-1
Merck Index: 14,2314
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité