Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Fournisseur: Thermo Scientific
J61337.AC J61337.AD
J61337.ACEA 97.5 EUR InStock
J61337.AC J61337.AD
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de charge
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité