Mevastatin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (1S,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (S)-2-methylbutanoate, Compactin
J61357.X0 J61357.MA J61357.MB
J61357.X0EA 60.1 EUR InStock
J61357.X0 J61357.MA J61357.MB
Mevastatin 98%
Mevastatin
Inhibitor of HMG-CoA reductase. Induces apoptosis.
Applications: Inhibitor of HMG-CoA reductase. Induces apoptosis
Formule: C₂₃H₃₄O₅
MW: 390,52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05662341
Numéro CAS: 73573-88-3
Merck Index: 14,6164
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité