N-Methyl-D-aspartic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J61361.MF J61361.MC
J61361.MFEA 82.7 EUR InStock
J61361.MF J61361.MC
N-Methyl-D-aspartic acid ≥98%
N-Methyl-D-aspartic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6384-92-5 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Melting Point: 187-192° Beilstein Reference: 1724431 Optical Rotation: -15° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00004226
Formule: C₅H₉NO₄
Point de fusion: 187…192 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004226
Numéro CAS: 6384-92-5
Merck Index: 14,6662
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité