Clindamycin hydrochloride monohydrate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61409.03 J61409.06
J61409.03EA 208 EUR InStock
J61409.03 J61409.06
Clindamycin hydrochloride monohydrate ≥97%
Clindamycin hydrochloride monohydrate
CAS No.: 58207-19-5 Molecular Formula: C18H33ClN2O5S.HCl.H2O Formula Weight: 479.46 (461.44anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 4070786 MDL No.: MFCD07793327
Applications: Antibiotic U-28508E, effective against Gram-positive bacteria
Formule: C₁₈H₃₃ClN₂O₅S
MW: 461,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD06411091
Numéro CAS: 58207-19-5
EINECS: 244-398-6
Merck Index: 14,2356
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité