DL-Arginine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
J61420.06 J61420.14
J61420.06EA 67.9 EUR InStock
J61420.06 J61420.14
DL-Arginine hydrochloride
DL-Arginine hydrochloride
CAS No.: 32042-43-6 Molecular Formula: C6H14N4O2.HCl Formula Weight: 210.67 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00064549
Applications: Substrate for nitric oxide synthase; induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism
Formule: C₆H₁₄N₄O₂.HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064549
Numéro CAS: 32042-43-6
EINECS: 250-903-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité