Telmisartan 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J61441.MDEA 81.7 EUR InStock
J61441.MD J61441.03
Telmisartan 99%
Telmisartan
Applications: An angiotensin II receptor antagonist
Formule: C₃₃H₃₀N₄O₂
MW: 514,63 g/mol
Point de fusion: 261…263 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00918125
Numéro CAS: 144701-48-4
Merck Index: 14,9129
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité