Furosemide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
J61457.06 J61457.09 J61457.14
J61457.06EA 104 EUR InStock
J61457.06 J61457.09 J61457.14
Furosemide ≥97%
Furosemide
Purity: 97+% CAS No.: 54-31-9 Molecular Formula: C12H11ClN2O5S Formula Weight: 330.74 Physical Form: Crystalline powder Appearance: Off-white Melting Point: 206-209° Solubility: Soluble in acetone, DMF or methanol. Slightly soluble in water MDL No.: MFCD00010549
Applications: Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
MW: 330,74 g/mol
Point de fusion: 206…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010549
Numéro CAS: 54-31-9
EINECS: 200-203-6
Merck Index: 14,4309
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité