β-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt trihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J61461.03 J61461.06
J61461.03EA 139 EUR InStock
J61461.03 J61461.06
β-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt trihydrate 98%
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt trihydrate
Purity: 98% Molecular Formula: C21H27N7Na2O14P2.3H2O Formula Weight: 763.46 (709.41anhy) Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white to pale yellow MDL No.: MFCD00150359
Formule: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·3H₂O
MW: 763,46 g/mol (709,41 anhy)
Numéro MDL: MFCD00150359
Numéro CAS: 497934-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité