Luminol and oxidising solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J61462.AK J61462.AP
J61462.AKEA 160 EUR InStock
J61462.AK J61462.AP
Luminol and oxidising solutions
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
For chemiluminecent HRP-based detection of western blotting systems. It is soluble in most polar organic solvents but is insoluble in water.
Mix equal amounts of luminol and oxidising solution, then incubate the membrane for one minute. Expose membrane to x-ray film for at least one minute. Adjust exposure as necessary.
Applications: For chemiluminecent detection of HRP-based Western blotting systems.
Attention: Light Sensitive. Keep Cold.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité