SB203580 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: SB 203580, 4-(5-(4-Fluorophenyl)-2-(4-(methylsulphinyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)pyridine
J61482.MB J61482.MF J61482.MC
J61482.MBEA 153 EUR InStock
J61482.MB J61482.MF J61482.MC
SB203580 98%
SB203580
Applications: Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
Formule: C₂₁H₁₆FN₃OS
MW: 377,4 g/mol
Point de fusion: 235…247 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00922198
Numéro CAS: 152121-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité