L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Aspartame
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J61523.06 J61523.14 J61523.22
J61523.06EA 68.2 EUR InStock
J61523.06 J61523.14 J61523.22
Aspartame
Protéines et Peptides
  • EINECS: 245-261-3
  • Melting point value: 243 to 245 °C
  • Merck Index_V14: 14,839
Applications: A non-nutritive sweetener and dipeptide ester about 160 times sweeter than sucrose
Applications: A non-nutritive sweetener and dipeptide ester about 160 times sweeter than sucrose
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité