Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate Hydrochloride, (R)-2-Acetoxy-3-carboxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride, Acetyl-L-carnitine HCl
J61536.06 J61536.14
J61536.06EA 86.5 EUR InStock
J61536.06 J61536.14
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
CAS No.: 5080-50-2 Molecular Formula: C9H17NO4.HCl Formula Weight: 239.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Beilstein Reference: 4340103 MDL No.: MFCD00082230
Applications: Weak cholinergic agonist
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 239,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082230
Numéro CAS: 5080-50-2
Merck Index: 14,84
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité