Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Fournisseur: Thermo Scientific
J61544.AP J61544.K2 J61544.K3
J61544.APEA 63.6 EUR InStock
J61544.AP J61544.K2 J61544.K3
Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons bloquants
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Clear
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité