Metoclopramide hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61545.09 J61545.14 J61545.22
J61545.09EA 47.7 EUR InStock
J61545.09 J61545.14 J61545.22
Metoclopramide hydrochloride
Metoclopramide hydrochloride
CAS No.: 54143-57-6 Molecular Formula: C14H22ClN3O2.HCl Formula Weight: 336.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline solid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to pale yellow MDL No.: MFCD00150634
Applications: 5-HT3 serotonin antagonist; D2 dopamine antagonist
Formule: C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl
MW: 336,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058011
Numéro CAS: 7232-21-5
Merck Index: 14,6143
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité