Erbstatin analog
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J61612.MAEA 170 EUR InStock
J61612.MA
Erbstatin analog
Erbstatin analog
Applications: An inhibitor of the EGF receptor associated tyrosine kinase
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132932
Numéro CAS: 63177-57-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité