Erioglaucine disodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: FD and C Blue No. 1, Brilliant Blue FCF, Erioglaucin A, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)benzenesulphonate, Alphazurine FG, Erioglaucine sodium salt, CI 42090, Acid blue 9, Food Blue No.1
J61780.06 J61780.14
J61780.06EA 33.3 EUR InStock
J61780.06 J61780.14
Erioglaucine disodium salt
Erioglaucine disodium salt
CAS No.: 3844-45-9 Molecular Formula: C37H34N2Na2O9S3 Formula Weight: 792.86 Physical Form: Powder Appearance: Purple Melting Point: 283° MDL No.: MFCD00012141
Formule: C₃₇H₃₄Na₂N₂O₉S₃
MW: 792,84 g/mol
Point de fusion: 283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012141
Numéro CAS: 3844-45-9
EINECS: 223-339-8
Merck Index: 14,1373
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité