Minoxidil
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide, Rogaine, Loniten
J61803.03 J61803.06 J61803.14
J61803.03EA 39.8 EUR InStock
J61803.03 J61803.06 J61803.14
Minoxidil
Minoxidil
CAS No.: 38304-91-5 Molecular Formula: C9H15N5O Formula Weight: 209.25 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: 248-265° MDL No.: MFCD00063409
Applications: Stimulates ATP-activated potassium channels
Formule: C₉H₁₅N₅O
MW: 209,253 g/mol
Point de fusion: 248…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063409
Numéro CAS: 38304-91-5
EINECS: 253-874-2
Merck Index: 14,6203
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité