Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Scientific
J61820.06 J61820.14
J61820.06EA 114 EUR InStock
J61820.06 J61820.14
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate réactif de culture cellulaire
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
An aminocyclitol antibiotic that binds to the 30S ribosomal subunit of bacteria and interrupts protein synthesis
White powder.
Applications: An aminocyclitol antibiotic that binds to the 30S ribosomal subunit of bacteria and interrupts protein synthesis
Soluble in water
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₇·2HCl·5H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150886
Numéro CAS: 22189-32-8
EINECS: 244-554-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité