Tolnaftate
Fournisseur: Thermo Scientific
J61834.03 J61834.06 J61834.14
J61834.03EA 67.5 EUR InStock
J61834.03 J61834.06 J61834.14
Tolnaftate
Tolnaftate
CAS No.: 2398-96-1 Molecular Formula: C19H17NOS Formula Weight: 307.41 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 110-113° Solubility: Soluble in chloroform at 50 mg/ml. Sparingly soluble in ethanol or methanol MDL No.: MFCD00056611
Applications: Antifungal agent
Formule: C₁₉H₁₇NOS
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056611
Numéro CAS: 2398-96-1
EINECS: 219-266-6
Merck Index: 14,9519
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité