Enoxacin, poudre cristalline
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
J61912.03 J61912.06 J61912.14
J61912.03EA 42.3 EUR InStock
J61912.03 J61912.06 J61912.14
Enoxacin, poudre cristalline
Enoxacin
A quinolone antibacteral agent which acts on DNA gyrase.
Enoxacin is an antibacterial agent used in the treatment of gastro enteritis including infectious diarrhea, respiratory tract infections, gonorrhea and urinary tract infections.
Applications: A quinolone antibacteral agent which acts on DNA gyrase
Attention: Store in cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Formule: C₁₅H₁₇FN₄O₃
MW: 320,32 g/mol
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133308
Numéro CAS: 74011-58-8
Merck Index: 14,3587
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité