L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Phosphate-buffered saline (DPBS, 10X), Dulbecco's formula
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J61917.AP J61917.K3 J61917.K2
J61917.APEA 75.6 EUR InStock
J61917.AP J61917.K3 J61917.K2
Phosphate-buffered saline (DPBS, 10X), Dulbecco's formula
Tampons Tampons de culture de tissus
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00131855
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité