Metoprolol tartrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J61920.06 J61920.14
J61920.06EA 86.7 EUR InStock
J61920.06 J61920.14
Metoprolol tartrate ≥98%
Metoprolol tartrate
Purity: 98+% CAS No.: 56392-17-7 Molecular Formula: (C15H25NO3)2.C4H6O6 Formula Weight: 684.82 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 120° MDL No.: MFCD00056257
Applications: A beta-adrenergic blocker
Formule: C₁₅H₂₅NO₃
Point de fusion: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056257
Numéro CAS: 56392-17-7
EINECS: 260-148-9
Merck Index: 14,6151
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité