Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylammonium)salt ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J61943.03 J61943.06 J61943.14
J61943.03EA 45.9 EUR InStock
J61943.03 J61943.06 J61943.14
Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylammonium)salt ≥99%
Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylammonium)salt
Purity: 99+% CAS No.: 35556-70-8 Molecular Formula: C3H5O6P.3C6H13N Formula Weight: 465.58 Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 3752336 MDL No.: MFCD00004258
Applications: Metabolic intermediate in many kinase reactions
Formule: C₃H₅O₆P·3C₆H₁₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004258
Numéro CAS: 35556-70-8
EINECS: 252-618-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité