Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benztropine mesylate

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

J61954.03EA 23.5 EUR InStock
J61954.03
Benztropine mesylate
Benztropine mesylate
Applications: Muscarinic receptor antagonist


Formule: C₂₂H₂₉NO₄S
MW: 403,537 g/mol
Point de fusion: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074784
Numéro CAS: 132-17-2
EINECS: 205-048-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité