Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5'-IMP 2Na hydrate, 5'-Inosinic acid disodium salt hydrate, Inosinic acid (disodium)(hydrate)(1:2:X), Inosine 5'-monophosphate disodium salt xhydrate, Disodium inosinate hydrate, Inosic acid disodium salt hydrate
J61959.06 J61959.14 J61959.22
J61959.06EA 36.8 EUR InStock
J61959.06 J61959.14 J61959.22
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
CAS No.: 4691-65-0 Molecular Formula: C10H11N4Na2O8P.xH2O Formula Weight: 392.17(anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White MDL No.: MFCD00036201
Formule: C₁₀H₁₁N₄Na₂O₈P·xH₂O
MW: 392,17 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00150372
Numéro CAS: 4691-65-0
EINECS: 225-146-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité