trans-Zeatin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 6-(4-Hydroxy-3-methyl-2-butenylamino)purine
J61972.MF J61972.MC J61972.MD
J61972.MFEA 283 EUR InStock
J61972.MF J61972.MC J61972.MD
trans-Zeatin 97%
trans-Zeatin
Purity: 97% CAS No.: 1637-39-4 Molecular Formula: C10H13N5O Formula Weight: 219.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 208-210° Solubility: Soluble in DMSO and DMF Beilstein Reference: 616241 MDL No.: MFCD00213654
Applications: Plant growth hormone that stimulates cell division
Formule: C₁₀H₁₃N₅O
MW: 219,25 g/mol
Point de fusion: 208…210 °C
Numéro MDL: MFCD00213654
Numéro CAS: 1637-39-4
Merck Index: 14,10117
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité