Paraformaldéhyde fixative solution
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61984.AK J61984.AP
J61984.AKEA 94 EUR InStock
J61984.AK J61984.AP
Paraformaldéhyde fixative solution
Paraformaldéhyde
Paraformaldehyde fixative solution finds application in proteins, peptides and the enzymes of low molecular weight.
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Formule: (CH₂O)n
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité