Bisacodyl ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (Pyridin-2-ylmethylene)bis(4,1-phenylene) diacetate
J61997.09 J61997.14
J61997.09EA 129 EUR InStock
J61997.09 J61997.14
Bisacodyl ≥98%
Bisacodyl
Purity: 98+% CAS No.: 603-50-9 Molecular Formula: C22H19NO4 Formula Weight: 361.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00038039
Applications: A diphenolic laxative that stimulates adenyl cyclase activity
Formule: C₂₂H₁₉NO₄
MW: 361,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038039
Numéro CAS: 603-50-9
EINECS: 210-044-4
Merck Index: 14,1242
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité