Glimepiride
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Ethyl-4-methyl-N-(4-(N-((rel-(1r,4r)-4-methylcyclohexyl)carbamoyl)sulphamoyl)phenethyl)-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
J62032.MC J62032.03
J62032.MCEA 93.1 EUR InStock
J62032.MC J62032.03
Glimepiride
Glimepiride
CAS No.: 93479-97-1 Molecular Formula: C24H34N4O5S Formula Weight: 490.62 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 212-215° Solubility: Soluble in DMSO MDL No.: MFCD00878417
Applications: A sulfonylurea hypoglecemic agent and potent potassium channel blocker
Formule: C₂₄H₃₄N₄O₅S
MW: 490,62 g/mol
Point de fusion: 212…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00878417
Numéro CAS: 93479-97-1
Merck Index: 14,4440
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité