Pyrophosphate de sodium, solution tampon 200 mM
Fournisseur: Thermo Scientific
J62052.AE J62052.AK
J62052.AEEA 76.7 EUR InStock
J62052.AE J62052.AK
Pyrophosphate de sodium, solution tampon 200 mM
Buffers Tampons de clonage
N° CAS : 7758-16-9
Forme physique : Liquide
N° MDL : MFCD00014246
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité