Ofloxacin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62080.03 J62080.06
J62080.03EA 44.6 EUR InStock
J62080.03 J62080.06
Ofloxacin
Ofloxacin
CAS No.: 82419-36-1 Molecular Formula: C18H20FN3O4 Formula Weight: 361.37 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White to yellow Melting Point: 270-275° Solubility: Soluble in acetic acid or water. Slightly soluble in methanol MDL No.: MFCD00226105
Applications: Fluorinated nalidixic acid analog with broad-spectrum antibacterial activity
Formule: C₁₈H₂₀FN₃O₄
Point de fusion: 270…275 °C
Numéro MDL: MFCD00226105
Numéro CAS: 82419-36-1
Merck Index: 14,6771
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité