Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

bisBenzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate (Hoechst 33342) 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

J62134.MCEA 152 EUR InStock
J62134.MC
bisBenzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate (Hoechst 33342) 98%
bisBenzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate (Hoechst 33342)
Applications: Stain for identifying specific chromosome banding patterns


Formule: C₂₇H₂₈N₆O·3HCl·3H₂O
MW: 615,99 g/mol (561,94 anhy)
Numéro MDL: MFCD00012679
Numéro CAS: 23491-52-3
EINECS: 245-691-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité