RBC lysis buffer for mouse
Fournisseur: Thermo Scientific
J62150.AK J62150.AP
J62150.AKEA 68.4 EUR InStock
J62150.AK J62150.AP
RBC lysis buffer for mouse
Buffers Tampons d'extraction
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For lysis of mouse red blood cells
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité