5-Aminofluorescein (isomer I) 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62175.03 J62175.06
J62175.03EA 150 EUR InStock
J62175.03 J62175.06
5-Aminofluorescein (isomer I) 96%
5-Aminofluorescein (isomer I)
Purity: 96% CAS No.: 3326-34-9 Molecular Formula: C20H13NO5 Formula Weight: 347.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Dark red to brown Melting Point: 223° dec. Beilstein Reference: 48395 MDL No.: MFCD00005052
Applications: A fluorescent labeling reagent
Formule: C₂₀H₁₃NO₅
Point de fusion: 223 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00005052
Numéro CAS: 3326-34-9
EINECS: 222-043-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité