Pirenzepine dihydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 11-(2-(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl)-5,11-dihydro-6H-benzo[e]pyrido[3,2-b][1,4]diazepin-6-one dihydrochloride
J62252.MC J62252.03
J62252.MCEA 44.3 EUR InStock
J62252.MC J62252.03
Pirenzepine dihydrochloride 99%
Pirenzepine dihydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 29868-97-1 Molecular Formula: C19H21N5O2.2HCl Formula Weight: 424.32 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 192-198° MDL No.: MFCD00055214
Applications: A M1 muscarinic receptor antagonist
Formule: C₁₉H₂₁N₅O₂·2HCl
MW: 424,32 g/mol
Point de fusion: 192…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055214
Numéro CAS: 29868-97-1
EINECS: 249-907-5
Merck Index: 14,7491
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité