L-cystine dichlorhydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J62292.14 J62292.22 J62292.30
J62292.14EA 70 EUR InStock
J62292.14 J62292.22 J62292.30
L-cystine dichlorhydrate 99%
L-cystine dichlorhydrate
Purity: 99% CAS No.: 30925-07-6 Molecular Formula: C6H12N2O4S2.2HCl Formula Weight: 313.22 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: 228-232° MDL No.: MFCD00070399
Formule: C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl
Point de fusion: 228…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070399
Numéro CAS: 30925-07-6
EINECS: 250-391-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité