L-Cystine disodium salt ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium (2R,2'R)-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate)
J62310.30 J62310.A1
J62310.30EA 129 EUR InStock
J62310.30 J62310.A1
L-Cystine disodium salt ≥98%
L-Cystine disodium salt
Purity: 98+% CAS No.: 64704-23-0 Molecular Formula: C6H10N2Na2O4S2 Formula Weight: 284.30 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Optical Rotation: +170° (c=2 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00037206
Formule: C₆H₁₀N₂Na₂O₄S₂
MW: 284,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037206
Numéro CAS: 64704-23-0
EINECS: 265-025-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité