Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
J62337.03 J62337.06 J62337.14
J62337.03EA 55.9 EUR InStock
J62337.03 J62337.06 J62337.14
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée 97%
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD, oxidized form)
Purity: 98+% CAS No.: 53-84-9 Molecular Formula: C21H27N7O14P2 Formula Weight: 663.43 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at 50mg/ml Beilstein Reference: 3584133 MDL No.: MFCD00036253
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Numéro MDL: MFCD00036253
Numéro CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 14,6344
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité